5-Brom-2-iod-4-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Brom-2-iod-4-picolin
OR11521-1G
APOSOR11521-1GEA
177
EUR
APOSOR11521-1G
5-Brom-2-iod-4-methylpyridin 98%
5-Brom-2-iod-4-methylpyridin
Formel:
C₆H₅BrIN Molecular Weight: 297,92 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09801049 CAS-Nummer: 941294-57-1 |