2-Chlor-6-nitroanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11522-25G
OR11522-100G
APOSOR11522-25GEA
59.6
EUR
APOSOR11522-25G
APOSOR11522-100G
2-Chlor-6-nitroanisol 98%
2-Chlor-6-nitroanisol
Formel:
C₇H₆ClNO₃ Molecular Weight: 187.58 g/mol Schmelzpunkt: 54…57 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00065066 CAS-Nummer: 80866-77-9 EINECS: 279-580-4 |