Imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11533-1G
APOSOR11533-1GEA
58
EUR
APOSOR11533-1G
Imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol Hydrochlorid 97%
Imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol Hydrochlorid
Formel:
C₇H₇ClN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800942 CAS-Nummer: 100592-11-8 |