5-Methyl-2-nitroanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methoxy-3-methyl-6-nitrobenzol, 3-Methoxy-4-nitrotoluol, Methyl-6-nitro-m-tolylether
OR11561-5G
APOSOR11561-5GEA 21.9 EUR
APOSOR11561-5G
5-Methyl-2-nitroanisol 98%
5-Methyl-2-nitroanisol
Formel: C₈H₉NO₃
Schmelzpunkt: 58…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007367
CAS-Nummer: 38512-82-2