4-Brom-N-tert-butylbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Bromo-N-(tert-butyl)benzamide
OR11562-5G
APOSOR11562-5GEA
77
EUR
APOSOR11562-5G
4-Brom-N-tert-butylbenzamid 98%
4-Brom-N-tert-butylbenzamid
Formel:
C₁₁H₁₄BrNO Molecular Weight: 256,1400 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00462539 CAS-Nummer: 42498-38-4 |