3-Brom-N-methylbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11565-250MG
APOSOR11565-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR11565-250MG
3-Brom-N-methylbenzamid 98%
3-Brom-N-methylbenzamid
Formel:
C₈H₈BrNO Molecular Weight: 214.0592 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01060879 CAS-Nummer: 49834-22-2 |