4-[N-(3-Methylbutanoyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-(N-(3-Methylbutanoyl)sulphamoyl)phenyl)boronic acid
OR11566-250MG
APOSOR11566-250MGEA
46.4
EUR
APOSOR11566-250MG
4-[N-(3-Methylbutanoyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid 98%
4-[N-(3-Methylbutanoyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₆BNO₅S Molecular Weight: 285,124 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09800865 CAS-Nummer: 957120-81-9 |