2-Bromtoluol-4-sulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11601-1G
APOSOR11601-1GEA
130
EUR
APOSOR11601-1G
2-Bromtoluol-4-sulfonamid 98%
2-Bromtoluol-4-sulfonamid
Formel:
C₇H₈BrNO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09801033 CAS-Nummer: 210824-69-4 |