3-Chlor-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11656-100MG
APOSOR11656-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR11656-100MG
3-Chlor-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
3-Chlor-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₃BClNO₄ Schmelzpunkt: 143…146 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09800860 CAS-Nummer: 957120-55-7 |