3-Brom-5-nitrobenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11657-1G
APOSOR11657-1GEA
34.8
EUR
APOSOR11657-1G
3-Brom-5-nitrobenzonitril 98%
3-Brom-5-nitrobenzonitril
Formel:
C₇H₃BrN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00463804 CAS-Nummer: 49674-15-9 |