3-Chlor-5-(piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Chloro-5-(piperidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid, 3-Chloro-5-(piperidin-1-carbonyl)phenylboronic acid
OR11661-250MG
APOSOR11661-250MGEA
62.5
EUR
APOSOR11661-250MG
3-Chlor-5-(piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
3-Chlor-5-(piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₅BClNO₃ Molecular Weight: 267,5200 g/mol Schmelzpunkt: 142…145 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09800859 CAS-Nummer: 957120-47-7 |