8-Brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11663-250MG
APOSOR11663-250MGEA
29
EUR
APOSOR11663-250MG
8-Brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
8-Brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Formel:
C₈H₈BrClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800972 CAS-Nummer: 957120-41-1 |