5-Bromo-2-(pyrrolidin-1-ylcarbonyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11690-250MG
APOSOR11690-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR11690-250MG
5-Bromo-2-(pyrrolidin-1-ylcarbonyl)pyridine
5-Bromo-2-(pyrrolidin-1-ylcarbonyl)pyridine
Formel:
C₁₀H₁₁BrN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09801066 CAS-Nummer: 742085-70-7 |