2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11696-1G
OR11696-100MG
APOSOR11696-1GEA
197
EUR
APOSOR11696-1G
APOSOR11696-100MG
2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäure
2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BO₅ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09800877 CAS-Nummer: 221006-63-9 |