2-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR11727-1G
APOSOR11727-1GEA
93
EUR
APOSOR11727-1G
2-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride
2-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride
Formel:
C₇H₁₅Cl₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800596 CAS-Nummer: 27483-92-7 |