4-Hydroxy-3-methoxybenzylalkohol 97+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methanol, Vanillylalkohol, 2-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)anisol

OR1182-500G
APOSOR1182-500GEA 226 EUR
APOSOR1182-500G
4-Hydroxy-3-methoxybenzylalkohol 97+%
4-Hydroxy-3-methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₃
Molecular Weight: 154.17 g/mol
Siedepunkt: 293
Schmelzpunkt: 113…115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004659
CAS-Nummer: 498-00-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR