5-Methylsalicylaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyd
OR1183-5G
APOSOR1183-5GEA 21.9 EUR
APOSOR1183-5G
5-Methylsalicylaldehyd
5-Methylsalicylaldehyd
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 217 °C
Schmelzpunkt: 54…57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274297
CAS-Nummer: 613-84-3
EINECS: 210-357-6