5-Chloro-2-hydroxy-4-methylbenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR1185-1G
APOSOR1185-1GEA
81.2
EUR
APOSOR1185-1G
5-Chloro-2-hydroxy-4-methylbenzaldehyde 95%
5-Chloro-2-hydroxy-4-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170,593 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094618 CAS-Nummer: 3328-68-5 |