N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR1189-1G OR1189-5G OR1189-500MG
APOSOR1189-1GEA 66.7 EUR
APOSOR1189-1G APOSOR1189-5G APOSOR1189-500MG
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester 97%
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₈BNO₂
Schmelzpunkt: 44…50 °C
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD06659917
CAS-Nummer: 850567-47-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR