5-Brom-N-propylpicolinamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-N-propylpyridine-2-carboxamide
OR11907-250MG
APOSOR11907-250MGEA
29
EUR
APOSOR11907-250MG
5-Brom-N-propylpicolinamid
5-Brom-N-propylpicolinamid
Formel:
C₉H₁₁BrN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09801061 CAS-Nummer: 845305-89-7 |