3-Bromo-2,4-dichlorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11909-100MG
APOSOR11909-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR11909-100MG
3-Bromo-2,4-dichlorobenzoic acid
3-Bromo-2,4-dichlorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃BrCl₂O₂ Molecular Weight: 269,908 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800918 CAS-Nummer: 951884-96-1 |