4-{[2-(Dimethylamino)ethyl]carbamoyl}benzeneboronic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-((2-(Dimethylamino)ethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid hydrochloride, 4-Borono-N-[2-(dimethylamino)ethyl]benzamide hydrochloride
OR1193-1G
APOSOR1193-1GEA
77
EUR
APOSOR1193-1G
4-{[2-(Dimethylamino)ethyl]carbamoyl}benzeneboronic acid hydrochloride
4-{[2-(Dimethylamino)ethyl]carbamoyl}benzeneboronic acid hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₇BN₂O₃·ClH Molecular Weight: 272,536 g/mol Schmelzpunkt: 186…190 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06656014 CAS-Nummer: 850568-22-8 |