2-Chlor-5-nitronicotinsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11941-250MG
APOSOR11941-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR11941-250MG
2-Chlor-5-nitronicotinsäure 95%
2-Chlor-5-nitronicotinsäure
Formel: C₆H₃ClN₂O₄
Schmelzpunkt: 140…143 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658402
CAS-Nummer: 42959-38-6