Methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11947-250MG
APOSOR11947-250MGEA
29
EUR
APOSOR11947-250MG
Methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat Hydrochlorid
Methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat Hydrochlorid
Formel:
C₉H₉ClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09801003 CAS-Nummer: 957120-91-1 |