2-(3-Bromphenyl)-1-(pyrrolidin-1-yl)ethanon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11952-250MG
APOSOR11952-250MGEA
29
EUR
APOSOR11952-250MG
2-(3-Bromphenyl)-1-(pyrrolidin-1-yl)ethanon
2-(3-Bromphenyl)-1-(pyrrolidin-1-yl)ethanon
Formel:
C₁₂H₁₄BrNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800919 CAS-Nummer: 951884-73-4 |