Ethyl-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
OR11957-5G
APOSOR11957-5GEA
154
EUR
APOSOR11957-5G
Ethyl-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02187526 CAS-Nummer: 70705-33-8 |