4-(6-Chloropyrazin-2-yl)morpholine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11963-250MG
APOSOR11963-250MGEA
0
EUR
APOSOR11963-250MG
4-(6-Chloropyrazin-2-yl)morpholine 98%
4-(6-Chloropyrazin-2-yl)morpholine
Formel:
C₈H₁₀ClN₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
720693-19-6 |