5-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11978-5G
APOSOR11978-5GEA
39.3
EUR
APOSOR11978-5G
5-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
5-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
Formel:
C₆H₅ClN₂O₃ Molecular Weight: 188.569 g/mol Schmelzpunkt: 90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07375032 CAS-Nummer: 22353-52-2 |