4-Bromo-1-isopropylpyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-1-isopropyl-1H-pyrazole
OR11985-5G
APOSOR11985-5GEA
59.6
EUR
APOSOR11985-5G
4-Bromo-1-isopropylpyrazole
4-Bromo-1-isopropylpyrazole
Formel:
C₆H₉BrN₂ Molecular Weight: 189.06 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09801021 CAS-Nummer: 313735-62-5 |