1-Boc-4-(cyanmethyl)piperidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11986-1G
APOSOR11986-1GEA
0
EUR
APOSOR11986-1G
1-Boc-4-(cyanmethyl)piperidin
1-Boc-4-(cyanmethyl)piperidin
Formel:
C₁₂H₂₀N₂O₂ Schmelzpunkt: 70…74 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09801019 CAS-Nummer: 256411-39-9 |