4-Aminobenzylamin 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-(Aminomethyl)aniline, alpha-Amino-p-toluidine

OR12000-25G
APOSOR12000-25GEA 74.1 EUR
APOSOR12000-25G
4-Aminobenzylamin 99%
4-Aminobenzylamin
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 101 °C/0.05mmHg
Schmelzpunkt: 37 °C
Dichte: 1.078 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00075513
CAS-Nummer: 4403-71-8
UN: 3259
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR