2-Formyl-6-picolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde
OR12003-25G
APOSOR12003-25GEA 69.6 EUR
APOSOR12003-25G
2-Formyl-6-picolin
2-Formyl-6-picolin
Formel: C₇H₇NO
Molecular Weight: 121.14 g/mol
Schmelzpunkt: 31…33 °C
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006291
CAS-Nummer: 1122-72-1
EINECS: 214-359-8