4-{2-[4-(Benzyloxy)phenoxy]ethoxy}benzenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12026-1G
APOSOR12026-1GEA 0 EUR
APOSOR12026-1G
4-{2-[4-(Benzyloxy)phenoxy]ethoxy}benzenecarbaldehyde
4-{2-[4-(Benzyloxy)phenoxy]ethoxy}benzenecarbaldehyde
Formel: C₂₂H₂₀O₄
Schmelzpunkt: 123…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689765
CAS-Nummer: 937601-87-1