4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12030-1G OR12030-250MG
APOSOR12030-1GEA 0 EUR
APOSOR12030-1G APOSOR12030-250MG
4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Formel: C₂₃H₂₂O₄
Schmelzpunkt: 92…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689784
CAS-Nummer: 937602-07-8