7-Bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-carboxaldehyde
OR12038-250MG
APOSOR12038-250MGEA 27.7 EUR
APOSOR12038-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde
7-Bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde
Formel: C₉H₇BrO₂
Molecular Weight: 227.06 g/mol
Schmelzpunkt: 109…111 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689769
CAS-Nummer: 875551-14-7