2-Bromoethyl-4-(tert-butyl)phenyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Bromoethoxy)-4-(tert-butyl)benzene
OR12040-1G
APOSOR12040-1GEA
58
EUR
APOSOR12040-1G
2-Bromoethyl-4-(tert-butyl)phenyl ether
2-Bromoethyl-4-(tert-butyl)phenyl ether
Formel:
C₁₂H₁₇BrO Siedepunkt: 95 °C/0,38mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02030708 CAS-Nummer: 5952-59-0 |