N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(methylsulphanyl)phenyl]urea
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(methylthio)phenyl]urea
OR12062-1G
APOSOR12062-1GEA 132 EUR
APOSOR12062-1G
N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(methylsulphanyl)phenyl]urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(methylsulphanyl)phenyl]urea
Formel: C₁₀H₁₃ClN₂OS
Molecular Weight: 244,74 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689728
CAS-Nummer: 13908-50-4