2-Chlor-4-methylpyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR12067-5G
OR12067-100G
OR12067-25G
APOSOR12067-5GEA
21.9
EUR
APOSOR12067-5G
APOSOR12067-100G
APOSOR12067-25G
2-Chlor-4-methylpyrimidin
2-Chloro-4-methylpyrimidine
Formel:
C₅H₅ClN₂ Molecular Weight: 128.56 g/mol Siedepunkt: 93…94 °C/17mmHg Schmelzpunkt: 45…53 °C Flammpunkt: 98 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00054434 CAS-Nummer: 13036-57-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...