{1-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12068-250MG
APOSOR12068-250MGEA
30.6
EUR
APOSOR12068-250MG
{1-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
{1-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
Formel:
C₁₂H₁₆ClNO₃S Molecular Weight: 289,78 g/mol Schmelzpunkt: 102…104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689742 CAS-Nummer: 870529-81-0 |