6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12084-1G OR12084-5G
APOSOR12084-1GEA 0 EUR
APOSOR12084-1G APOSOR12084-5G
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Formel: C₈H₉N₃
Schmelzpunkt: 66…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08272099
CAS-Nummer: 154924-17-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III