6,7-Dimethyl-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione2-oxime
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12085-1G
APOSOR12085-1GEA 0 EUR
APOSOR12085-1G
6,7-Dimethyl-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione2-oxime
6,7-Dimethyl-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione2-oxime
Formel: C₁₀H₁₁N₃O₂
Schmelzpunkt: 292…294 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689715
CAS-Nummer: 937601-74-6