Dimethyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dimethyl 1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
OR12087-1G
APOSOR12087-1GEA 23.2 EUR
APOSOR12087-1G
Dimethyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Dimethyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Formel: C₇H₈N₂O₄
Molecular Weight: 184,15 g/mol
Schmelzpunkt: 158…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00975602
CAS-Nummer: 4077-76-3