Ethyl-4-[2-(4-hydroxypiperidino)ethoxy]benzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12097-1G
APOSOR12097-1GEA
48
EUR
APOSOR12097-1G
Ethyl-4-[2-(4-hydroxypiperidino)ethoxy]benzenecarboxylate
Ethyl-4-[2-(4-hydroxypiperidino)ethoxy]benzenecarboxylate
Formel:
C₁₆H₂₃NO₄ Molecular Weight: 293,37 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689771 CAS-Nummer: 937601-92-8 |