N-Ethyl-2-(methylamino)acetamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12098-250MG
APOSOR12098-250MGEA
55.1
EUR
APOSOR12098-250MG
N-Ethyl-2-(methylamino)acetamide hydrochloride
N-Ethyl-2-(methylamino)acetamide hydrochloride
Formel:
C₅H₁₃ClN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08060121 CAS-Nummer: 909191-78-2 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)