5-(Hydroxymethyl)-6-phenyl-4,5-dihydro-3(2H)-pyridazinone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12101-1G
APOSOR12101-1GEA
92.8
EUR
APOSOR12101-1G
5-(Hydroxymethyl)-6-phenyl-4,5-dihydro-3(2H)-pyridazinone
5-(Hydroxymethyl)-6-phenyl-4,5-dihydro-3(2H)-pyridazinone
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 204,23 g/mol Schmelzpunkt: 163…165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01692709 CAS-Nummer: 23239-13-6 |