4-(Isopentyloxy)benzenecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Isopentyloxy)benzoic acid
OR12106-1G
APOSOR12106-1GEA
98.6
EUR
APOSOR12106-1G
4-(Isopentyloxy)benzenecarboxylic acid
4-(Isopentyloxy)benzenecarboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₆O₃ Molecular Weight: 208,26 g/mol Schmelzpunkt: 142…144 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01814579 CAS-Nummer: 2910-85-2 |