Methyl-4-(3-bromopropoxy)benzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12129-1G
APOSOR12129-1GEA
92.8
EUR
APOSOR12129-1G
Methyl-4-(3-bromopropoxy)benzenecarboxylate
Methyl-4-(3-bromopropoxy)benzenecarboxylate
Formel:
C₁₁H₁₃BrO₃ Molecular Weight: 273,13 g/mol Schmelzpunkt: 71…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01814575 CAS-Nummer: 135998-88-8 |