Methyl-4-methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylate

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Methyl 4-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate

OR12143-10G OR12143-1G OR12143-5G
APOSOR12143-10GEA 654 EUR
APOSOR12143-10G APOSOR12143-1G APOSOR12143-5G
Methyl-4-methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylate
Methyl-4-methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylate
Formel: C₈H₁₀N₂O₂S
Schmelzpunkt: 59…61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04125151
CAS-Nummer: 166392-24-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR