Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
OR12149-1G
APOSOR12149-1GEA 23.2 EUR
APOSOR12149-1G
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
Formel: C₁₀H₉NO₄
Molecular Weight: 207,185 g/mol
Schmelzpunkt: 183…185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03036646
CAS-Nummer: 202195-67-3