2-Chlor-N-(2,3-dimethylphenyl)acetamid
Lieferant: Apollo Scientific
OR12177-1G
APOSOR12177-1GEA
33.5
EUR
APOSOR12177-1G
2-Chlor-N-(2,3-dimethylphenyl)acetamid
2-Chlor-N-(2,3-dimethylphenyl)acetamid
Formel:
C₁₀H₁₂ClNO Molecular Weight: 197,66 g/mol Schmelzpunkt: 135…136 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00018895 CAS-Nummer: 2564-07-0 |